Stampa…

2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C2720-5G C2720-25G
TCIAC2720-5GEA 68 EUR
TCIAC2720-5G TCIAC2720-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD00086345
CAS Number: 18113-04-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR