1-Chloro-6-iodohexane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper chip
Formula:
C₆H₁₂ClI Punto di ebollizione: 92°C |
MDL Number:
MFCD00039417 CAS Number: 34683-73-3 EINECS: 252-144-0 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...