Stampa…
1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
C2713-5G C2713-25G
TCIAC2713-5GEA 35 EUR
TCIAC2713-5G TCIAC2713-25G
1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Chloro-4-iodobutane
Formula: C₄H₈ClI
Punto di ebollizione: 67°C
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD00039415
CAS Number: 10297-05-9
EINECS: 233-669-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %