Stampa…
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C2710-5G C2710-25G
TCIAC2710-5GEA 21 EUR
TCIAC2710-5G TCIAC2710-25G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁FO
Punto di ebollizione: 61°C
MDL Number: MFCD10687164
CAS Number: 150322-73-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %