Stampa…
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C2704-5G C2704-25G
TCIAC2704-5GEA 65 EUR
TCIAC2704-5G TCIAC2704-25G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 237°C
Punto di fusione: 10°C
MDL Number: MFCD00069418
CAS Number: 345-18-6
EINECS: 206-457-4
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %