Stampa…
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2670-5G C2670-1G
TCIAC2670-5GEA 98 EUR
TCIAC2670-5G TCIAC2670-1G
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅Cl
Punto di ebollizione: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191917
CAS Number: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C