Stampa…
2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C2656-5G C2656-25G
TCIAC2656-5GEA 26 EUR
TCIAC2656-5G TCIAC2656-25G
2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,5929 g/mol
Punto di ebollizione: 252°C
MDL Number: MFCD00019745
CAS Number: 612-13-5
EINECS: 210-292-3
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C