2-Chloro-4-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C2631-5G
C2631-25G
TCIAC2631-5GEA
35
EUR
TCIAC2631-5G
TCIAC2631-25G
2-Chloro-4-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₅ClN₂ Peso molecolare: 128.56 g/mol Punto di ebollizione: 94°C |
MDL Number:
MFCD00054434 CAS Number: 13036-57-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |