Stampa…
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2618-5G C2618-25G
TCIAC2618-5GEA 67 EUR
TCIAC2618-5G TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formula: C₂₁H₂₅NO
Punto di fusione: 54°C
MDL Number: MFCD00075145
CAS Number: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %