4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄ClNO Punto di ebollizione: 115°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039714 CAS Number: 7357-67-7 EINECS: 461-510-0 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |