Stampa…

4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile

C2582-5G C2582-25G
TCIAC2582-5GEA 295 EUR
TCIAC2582-5G TCIAC2582-25G
4-Chlorobenzoylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di fusione: 128°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051625
CAS Number: 4640-66-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR