2-Cloro-4-trifluorometilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClF₃N Punto di ebollizione: 147°C Flash Pt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00042224 CAS Number: 81565-18-6 UN: 1992 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |