Stampa…
Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine, (2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine
C2500-100MG C2500-20MG
TCIAC2500-100MGEA 163 EUR
TCIAC2500-100MG TCIAC2500-20MG
Clofarabine ≥98.0% (by HPLC)
Clofarabine
Formula: C₁₀H₁₁ClFN₅O₃
Peso molecolare: 303,68 g/mol
Punto di fusione: 227°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00871077
CAS Number: 123318-82-1
Merck Index: 14,02372
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%