Stampa…

2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 41 EUR
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 182,5310 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 49°C
MDL Number: MFCD00115111
CAS Number: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR