Stampa…
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2458-25G C2458-5G
TCIAC2458-25GEA 178 EUR
TCIAC2458-25G TCIAC2458-5G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₅H₁₁ClO₂
Punto di ebollizione: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16038653
CAS Number: 35502-06-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %