Stampa…
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl Alcohol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol
C2435-25G C2435-250G
TCIAC2435-25GEA 63 EUR
TCIAC2435-25G TCIAC2435-250G
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (by GC)
3-Cyclohexene-1-methanol
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00001574
CAS Number: 1679-51-2
EINECS: 216-847-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %