Stampa…
8-Aminocaprylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 175 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
8-Aminocaprylic acid 99%
8-Aminocaprylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Formula: C₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 159.23 g/mol
Punto di ebollizione: 289
Punto di fusione: 193…196 °C
Densità: 1.221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008245
CAS Number: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9