8-Aminocaprylic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₇NO₂ Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 194…196 °C Densità: 1,221 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008245 CAS Number: 1002-57-9 EINECS: 213-687-9 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |