7-Aminoenanthic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 929-17-9
Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H
Formula Weight: 145.19
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 906887
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Punto di fusione: 194…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008242 CAS Number: 929-17-9 EINECS: 213-197-5 |