Stampa…
4-Chloroquinoline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2284-1G C2284-5G
TCIAC2284-1GEA 43 EUR
TCIAC2284-1G TCIAC2284-5G
4-Chloroquinoline ≥97.0% (by GC)
4-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di ebollizione: 261°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006773
CAS Number: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&vid=df5ba2139acca291b0f9d1224c81e7ecf9e2fd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %