Stampa…
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Chloro-N-methylacetohydroxamate
C2272-25G C2272-5G
TCIAC2272-25GEA 139 EUR
TCIAC2272-25G TCIAC2272-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Formula: C₄H₈ClNO₂
Peso molecolare: 137,56 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134232
CAS Number: 67442-07-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C