Stampa…
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
C2105-25G C2105-500G
TCIAC2105-25GEA 16 EUR
TCIAC2105-25G TCIAC2105-500G
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (by GC) stabilizzato
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₁ClO₃
Punto di ebollizione: 108°C
Flash Pt: 138°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040686
CAS Number: 13159-52-9
EINECS: 236-097-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %