Stampa…
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C1974-25G C1974-5G
TCIAC1974-25GEA 396 EUR
TCIAC1974-25G TCIAC1974-5G
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-Cyanoethyl acrylate
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Flash Pt: 124°C
MDL Number: MFCD00013823
CAS Number: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %