Stampa…
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 223 EUR
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formula: C₅H₅ClO₃
Peso molecolare: 148.55 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 129°C
MDL Number: MFCD07787494
CAS Number: 80841-78-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %