Stampa…
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1858-25G C1858-5G
TCIAC1858-25GEA 228 EUR
TCIAC1858-25G TCIAC1858-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃ClO₃
Punto di ebollizione: 123°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005383
CAS Number: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %