Stampa…
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with TBC + ONP + 2-nitro-p-cresol
C1792-25G C1792-250G
TCIAC1792-25GEA 39 EUR
TCIAC1792-25G TCIAC1792-250G
4-(Chloromethyl)styrene ≥90.0% (by GC) stabilizzato
4-(Chloromethyl)styrene
Formula: C₉H₉Cl
Punto di ebollizione: 229°C
Flash Pt: 103°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00051362
CAS Number: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %