Stampa…
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1787-25G C1787-250G
TCIAC1787-25GEA 25 EUR
TCIAC1787-25G TCIAC1787-250G
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Punto di ebollizione: 70°C
MDL Number: MFCD04038100
CAS Number: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %