Stampa…
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
C1717-25G C1717-5G
TCIAC1717-25GEA 77 EUR
TCIAC1717-25G TCIAC1717-5G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 166,60 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00211241
CAS Number: 86728-85-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (neat)