Stampa…
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C1666-25G C1666-5G
TCIAC1666-25GEA 227 EUR
TCIAC1666-25G TCIAC1666-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formula: C₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 168,50 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00191933
CAS Number: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %