cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₁Cl Punto di ebollizione: 132°C |
MDL Number:
MFCD02093458 CAS Number: 62614-70-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |