Stampa…

Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester

C1546-25G C1546-5G
TCIAC1546-25GEA 134 EUR
TCIAC1546-25G TCIAC1546-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
MDL Number: MFCD00034667
CAS Number: 1572-98-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR