Stampa…
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
C1490-25G C1490-5G
TCIAC1490-25GEA 433 EUR
TCIAC1490-25G TCIAC1490-5G
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (by GC)
1-(2-Chloroethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₁Cl
Peso molecolare: 190,67 g/mol
Punto di ebollizione: 168°C
MDL Number: MFCD01321149
CAS Number: 41332-02-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %