Stampa…
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C1488-25ML C1488-5ML
TCIAC1488-25MLEA 248 EUR
TCIAC1488-25ML TCIAC1488-5ML
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (by GC)
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane
Formula: C₁₁H₁₇ClSi
Peso molecolare: 212,79 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Flash Pt: 103°C
MDL Number: MFCD00049281
CAS Number: 17146-09-7
EINECS: 241-208-3
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %