Stampa…
1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1476-25G C1476-5G
TCIAC1476-25GEA 218 EUR
TCIAC1476-25G TCIAC1476-5G
1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-methylpentane
Formula: C₆H₁₃Cl
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD00053236
CAS Number: 14753-05-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %