2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 147°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00191406 CAS Number: 1462-33-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |