Triethyl orthochloroacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₇ClO₃ Punto di ebollizione: 91°C |
MDL Number:
MFCD00142889 CAS Number: 51076-95-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |