Stampa…
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane
C1229-25G C1229-5G
TCIAC1229-25GEA 141 EUR
TCIAC1229-25G TCIAC1229-5G
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (by GC)
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane
Formula: C₅H₉ClO
Peso molecolare: 120,58 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
MDL Number: MFCD01709552
CAS Number: 822-48-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %