Stampa…

(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane

C1207-25ML C1207-5ML
TCIAC1207-25MLEA 199 EUR
TCIAC1207-25ML TCIAC1207-5ML
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0% (by GC)
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formula: C₆H₁₂ClNSi
Peso molecolare: 161,70 g/mol
Punto di ebollizione: 109°C
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00001969
CAS Number: 18156-15-5
EINECS: 242-039-8
UN: 2987
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR