Stampa…
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
C1198-5G C1198-1G
TCIAC1198-5GEA 210 EUR
TCIAC1198-5G TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 63°C
MDL Number: MFCD00130115
CAS Number: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %