Stampa…
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
C1197-25G C1197-5G
TCIAC1197-25GEA 152 EUR
TCIAC1197-25G TCIAC1197-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (by GC)
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formula: C₅H₁₀Cl₂O₂
Peso molecolare: 173,03 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
MDL Number: MFCD00130114
CAS Number: 70905-45-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %