Stampa…
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1188-10ML C1188-25ML
TCIAC1188-10MLEA 59 EUR
TCIAC1188-10ML TCIAC1188-25ML
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-1-Chloro-2-methylbutane
Formula: C₅H₁₁Cl
Punto di ebollizione: 100°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00221494
CAS Number: 40560-29-0
UN: 1107
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +1.3 to +2.3 deg (neat)