Stampa…
sec-Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
C1184-25ML C1184-250ML
TCIAC1184-25MLEA 49 EUR
TCIAC1184-25ML TCIAC1184-250ML
sec-Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
sec-Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,20 g/mol
Punto di ebollizione: 166°C
MDL Number: MFCD00059054
CAS Number: 10371-45-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %