Stampa…

Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(2-Chloroethoxy)butane, 2-Chloroethyl Butyl Ether

C1171-25ML C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA 155 EUR
TCIAC1171-25ML TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Butyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₆H₁₃ClO
Peso molecolare: 136,62 g/mol
Punto di ebollizione: 50°C
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00059051
CAS Number: 10503-96-5
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&vid=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR