Stampa…
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1168-25G C1168-5G
TCIAC1168-25GEA 99 EUR
TCIAC1168-25G TCIAC1168-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (by GC)
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClO₂Si
Punto di ebollizione: 185°C
Flash Pt: 49°C
MDL Number: MFCD00053912
CAS Number: 18171-19-2
EINECS: 242-056-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %