Stampa…
Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
C1048-25G C1048-5G
TCIAC1048-25GEA 410 EUR
TCIAC1048-25G TCIAC1048-5G
Vinyl-2-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00059479
CAS Number: 15721-27-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %