Propyl cyanoacetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
Formula:
C₆H₉NO₂ Peso molecolare: 127.14 g/mol Punto di ebollizione: 216°C Flash Pt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00015784 CAS Number: 14447-15-5 EINECS: 238-424-5 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |