Stampa…
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C0968-25G C0968-500G C0968-100G
TCIAC0968-25GEA 28 EUR
TCIAC0968-25G TCIAC0968-500G TCIAC0968-100G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formula: C₂₄H₂₇NO₂
Punto di ebollizione: 218°C
Punto di fusione: –10°C
Flash Pt: 203°C
MDL Number: MFCD00059260
CAS Number: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
Merck Index: 14,06756
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %