Stampa…
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0963-25ML C0963-500ML
TCIAC0963-25MLEA 17 EUR
TCIAC0963-25ML TCIAC0963-500ML
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC)
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₇NO
Peso molecolare: 167,25 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
Flash Pt: 141°C
MDL Number: MFCD00003191
CAS Number: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %