Stampa…
2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0928-25ML C0928-5ML
TCIAC0928-25MLEA 130 EUR
TCIAC0928-25ML TCIAC0928-5ML
2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxyethyl chloroformate
Formula: C₄H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058932
CAS Number: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
UN: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&vid=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %