Stampa…
Vinyl hexanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0898-25ML C0898-500ML
TCIAC0898-25MLEA 21 EUR
TCIAC0898-25ML TCIAC0898-500ML
Vinyl hexanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl hexanoate
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 167°C
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00048869
CAS Number: 3050-69-9
EINECS: 221-265-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %